Kluczowe dokumenty
AV46106
Sigma-Aldrich
Anti-DFNA5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Deafness, autosomal dominant 5, Anti-ICERE-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DFNA5(1687)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego DFNA5
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DFNA5 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,25 μg/ml i do immunohistochemii w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Gen DFNA5 koduje białko niesyndromicznego upośledzenia słuchu 5, określane również jako autosomalne dominujące 5, które ulega ekspresji w ślimaku płodu. Odgrywa ono kluczową rolę w apoptozie i przeżyciu komórek. DFNA5 współpracuje z TP53 i ułatwia regulowaną przez p53 odpowiedź komórkową na stres genotoksyczny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AALLGTCCKLQIIPTLCHLLRALSDDGVSDLEDPTLTPLKDTERFGIVQR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoshiko Masuda et al.
Journal of human genetics, 51(8), 652-664 (2006-08-10)
The tumor suppressor p53 plays a crucial role in the cellular response to DNA damage by transcriptional activation of numerous downstream genes. Although a considerable number of p53 target genes have been reported, the precise mechanism of p53-regulated tumor suppression
Ken Op de Beeck et al.
European journal of human genetics : EJHG, 19(9), 965-973 (2011-04-28)
DFNA5 was first identified as a gene causing autosomal dominant hearing loss (HL). Different mutations have been found, all exerting a highly specific gain-of-function effect, in which skipping of exon 8 causes the HL. Later reports revealed the involvement of