Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MAB1585
Sigma-Aldrich
Anti-Brn-3a Antibody, POU-domain protein, clone 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-ATITHS, Anty-BRN3A, Anty-Oct-T1, Anty-RDC-1, Anty-brn-3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A3.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, monkey, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU4F1(5457)
Specyficzność
Recognizes Brn-3a. Shows no reactivity to Brn-3b or Brn-3c by Western blot. Showed no reactivity to Brn-3a knock-out mice.
Immunogen
Amino acids 186-224 of Brn-3a fused to the T7 gene 10 protein (Xiang et al., 1995).
Epitope: POU-domain protein
Zastosowanie
Anti-Brn-3a Antibody, POU-domain protein, clone 5A3.2 detects level of Brn-3a & has been published & validated for use in IH & WB.
Immunohistochemistry: 1:5-1:125
Western blot: 1:50-1:100
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
46 kDa
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combinatorial expression of Brn3 transcription factors in somatosensory neurons: genetic and morphologic analysis.
Badea, TC; Williams, J; Smallwood, P; Shi, M; Motajo, O; Nathans, J
The Journal of Neuroscience null
AML1/ETO proteins control POU4F1/BRN3A expression and function in t(8;21) acute myeloid leukemia.
Dunne J, Gascoyne DM, Lister TA, Brady HJ, Heidenreich O, Young BD
Cancer Research null
Generation of neural crest cells and peripheral sensory neurons from human embryonic stem cells.
Ronald S Goldstein,Oz Pomp,Irina Brokhman,Lina Ziegler
Methods in Molecular Biology null
A novel type of glial cell in the retina is stimulated by insulin-like growth factor 1 and may exacerbate damage to neurons and Muller glia.
Fischer, AJ; Scott, MA; Zelinka, C; Sherwood, P
Glia null
The reactivity, distribution and abundance of Non-astrocytic Inner Retinal Glial (NIRG) cells are regulated by microglia, acute damage, and IGF1.
Zelinka, CP; Scott, MA; Volkov, L; Fischer, AJ
Testing null