Merck
NIST57B
Silicon metal
NIST® SRM® 57b
Synonim(y):
Silicon
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
industrial qc
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 57b zawiera butelkę zawierającą około 40 gramów drobnego proszku.
SRM 57B_cert
SRM 57B_SDS
Zastosowanie
Wzorcowy materiał odniesienia krzemometalu (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie instrumentalnych i chemicznych metod analizy.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym wartości certyfikowane przez NIST, niepewności rozszerzone i współczynnik rozszerzenia (k) dla pierwiastków w SRM 57b.
  • Wartości referencyjne i informacyjne są podawane jako wartość ułamka masowego dla każdego pierwiastka w krzemometalu.
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie z jednostką masy SI, wyrażoną w miligramach na kilogram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Bor (B), Fosfor (P), Tytan (Ti), Mangan (Mn), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Cyrkon (Zr)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Wapń (Ca), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Wanad (V), Wodór (H), Węgiel (C), Tlen (O), Siarka (S)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-Speed, Low-Power and Mid-IR Silicon Photonics Applications (2013)
Carbon scaffold structured silicon anodes for lithium-ion batteries.
Guo J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(24), 5035-5040 (2010)