Kluczowe dokumenty
NIST1900
Silicon nitride powder - specific surface area standard
NIST® SRM® 1900
Synonim(y):
Silicon nitride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 4 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
glass & ceramic
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 1900_cert
SRM 1900_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- SRM 1900 is available with certified specific surface area.
- Certified value is measured using a static volumetric type Brunauer–Emmett–Teller (BET) (nitrogen gas) instrument using a pellet cell.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions
Inne uwagi
Nitrogen (N), Oxygen (O2), Water (H2O), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)