Kluczowe dokumenty
BCR175
Tungsten (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
Format
neat
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR175.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)