Kluczowe dokumenty
NIST89
Lead barium glass
NIST® SRM® 89
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 45 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Klucz InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)