Kluczowe dokumenty
NIST1411
Soft borosilicate glass
NIST® SRM® 1411
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of set (10)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Dwutlenek krzemu (Si02), Trójtlenek boru (B2O3), Tlenek sodu (Na2O), Dwutlenek glinu (Al2O3), Tlenek baru (BaO), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek potasu (K2O), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek strontu (SrO), Tlenek żelaza (Fe2O3), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)