Kluczowe dokumenty
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
plates
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR664
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)