Merck
NISTRM8983
Silicon nitride
NIST® RM 8983
About This Item
Wzór liniowy:
Si3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
ciąg SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Klucz InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Każda jednostka RM 8983 zawiera butelkę zawierającą około 4,5 g proszku azotku krzemu.
Zastosowanie
Materiał referencyjny azotek krzemu w proszku jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec analityczny do oznaczania azotu, tlenu i węgla w azotku krzemu w proszku metodą spalania w wysokiej temperaturze.
Cechy i korzyści
  • Niecertyfikowane wartości całkowitego azotu, tlenu i węgla są podawane w stanie, w jakim zostały odebrane i wyrażone jako ułamek masowy.
  • Okres ważności, utrzymanie wartości niecertyfikowanych i instrukcje przechowywania są podane na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Azot (N), Tlen (0), Węgiel (C)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)