Key Documents
933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Synonim(y):
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Postać
powder
skład
Si
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
10 nm
wielkość cząstki
10 nm
tw
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.03 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)