Merck
933767
Sigma-Aldrich
Silicon
greener alternative
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Nanoproszek krzemu, SiNP
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.21
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery Manufacturing
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
nanoparticles
powder or crystals
skład
(Si)
warunki przechowywania
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
40 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.07‑0.08 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Nasze nanocząstki krzemu 40 nm to wysokiej jakości, bardzo drobny proszek o wąskim rozmiarze cząstek 40 nm i dużej powierzchni (~100m2/g). Jest on wytwarzany metodą laserowej syntezy w fazie gazowej z silanu o wysokiej czystości w celu uzyskania wysokiej czystości (>9=9%) i niezawodnego rozmiaru cząstek.
Zastosowanie
Nanoproszek krzemowy jest obiecującym materiałem do zastosowania w zaawansowanych technologiach akumulatorowych. Dzięki wysokiej pojemności teoretycznej (4212 mAh/g) może on znacznie poprawić wydajność akumulatorów litowo-jonowych. Kontrolowany rozmiar cząstek i wysoka powierzchnia naszego nanoproszku krzemowego sprawiają, że jest on idealnym kandydatem do zastosowania jako materiał anodowy w tych bateriach, umożliwiając poprawę szybkości ładowania i rozładowania, dłuższą żywotność cyklu i wyższą gęstość energii. Ponadto, nanoproszek krzemowy jest obecnie badany pod kątem zastosowania w innych typach akumulatorów, w tym litowo-powietrznych i litowo-siarkowych. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest on cennym materiałem do opracowywania technologii akumulatorów nowej generacji, które oferują wyższą wydajność, dłuższą żywotność i niższe koszty.
Cechy i korzyści
Nasze nanocząsteczki krzemu są przeznaczone do zastosowań w akumulatorach w celu wydłużenia cyklu życia oraz szybkości ładowania i rozładowywania. Oferujemy:
  • Niski rozmiar cząstek
  • Wysoką powierzchnię
  • Stałą jakość
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vanitha Selvarajan et al.
Frontiers in chemistry, 8, 602-602 (2020-08-08)
The rapid emergence of drug resistance continues to outpace the development of new antibiotics in the treatment of infectious diseases. Conventional therapy is currently limited by drug access issues such as low intracellular drug accumulations, drug efflux by efflux pumps