Kluczowe dokumenty
NIST14G
Carbon steel
NIST® SRM® 14g, (AISI 1078)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) ma postać wiórów o wielkości otworów sita od 0,50 do 1,18 mm (35 i 16 mesh). Ten SRM jest przeznaczony do stosowania w chemicznych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 14G_cert
SRM 14G_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Aluminium (Al)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Kobalt (Co), tytan (Ti), cyrkon (Zr)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)