Kluczowe dokumenty
N2515
D-Norpropoxyphene maleate salt
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Diphenyl-3-methyl-4-(methylamino)-2-butyl propionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(=O)OC(Cc1ccccc1)(C(C)CNC)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
HCQPFYNZJNOOKN-BTJKTKAUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)