Merck
PZ0303
Sigma-Aldrich
PF-04449913 maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea maleate salt, Glasdegib maleate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N6O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN1CC[C@@H](NC(NC2=CC=C(C#N)C=C2)=O)C[C@@H]1C3=NC4=CC=CC=C4N3
InChI
1S/C21H22N6O.C4H4O4/c1-27-11-10-16(24-21(28)23-15-8-6-14(13-22)7-9-15)12-19(27)20-25-17-4-2-3-5-18(17)26-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,16,19H,10-12H2,1H3,(H,25,26)(H2,23,24,28);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t16-,19-;/m1./s1
Klucz InChI
VJCVKWFBWAVYOC-UIXXXISESA-N
informacje o genach
human ... SMO(6608)
Działania biochem./fizjol.
PF-04449913 (Glasdegib) jest biodostępnym doustnie inhibitorem szlaku Hedgehog. PF-04449913 działa poprzez wiązanie Smoothened (Smo) i blokowanie transdukcji sygnału. PF-04449913 ma IC50 na poziomie 5 nM w teście Gli-Luciferase. W badaniu klinicznym fazy I u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, PF-04449913 spowodował stabilizację choroby u 34% pacjentów.
Sól maleinianowa PF-04449913 jest również znana jako 1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-ylo)-1-metylopiperydyn-4-ylo)-3-(4-cyjanofenylo)mocznik. Zwiększa różnicowanie komórek krwi z prekursorów hematopoetycznych strefy rdzeniastej gruczołów limfatycznych. To ludzkie białko hamujące Smo jest obecnie poddawane badaniom klinicznym w leczeniu nowotworów szpiku.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The human Smoothened inhibitor PF-04449913 induces exit from quiescence and loss of multipotent drosophila hematopoietic progenitor cells.
Giordani G, et al.
Oncotarget, 7(34), 55313-55313 (2016)