Merck
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
1912198
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)