MABT1341
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 4C11
clone 4C11, from mouse
Synonim(y):
70 kDa Lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey, Syrian hamster, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in Dot Blot applications (Roblek, M., et. al. (2010). PLoS One. 5(5):e10604).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Lamin A/C in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in WB used to demonstrate high titration and excellent properties of clone 4C11 (Courtesy of Marie lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected the Lamin A/C species at the nuclear lamina of HeLa cells (Courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in WB used to demonstrate high titration and excellent properties of clone 4C11 (Courtesy of Marie Lang, M.D., Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in Chromatin Immunoprecipitation applications (Gesson, K., et. al. (2016). Genome Res. 26(4):462-73).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lamin A/C in Immunofluorescence applications (Roblek, M., et. al. (2010). PLoS One. 5(5):e10604).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lamin A/C in Immunoprecipitation applications (Gesson, K., et. al. (2016). Genome Res. 26(4):462-73).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1