Merck
Wszystkie zdjęcia(20)
Kluczowe dokumenty
ZRB1054
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2B10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B10, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~74.14 and 65.13 kDa
observed mol wt ~75 and 65 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2B10 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa laminę A/C. Celuje w epitop w C-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 183 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej Lamin A/C.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Laminę A/C w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Laminę A/C w lizatach komórek MCF-7, NIH3T3 i L6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Laminę A/C w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Laminę A/C w komórkach HeLa, A431, HepG2 i NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Lamin A/C, klon 2B10 10889, nr kat. ZRB1054, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na Laminę A/C i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Prelamin-A/C (UniProt: P02545) jest kodowany przez gen LMNA (znany również jako LMN1) (identyfikator genu: 4000) u człowieka. Jest on rozszczepiany do laminy A/C (znanej również jako lamina 70 kDa, antygen raka nerki NY-REN-32). Laminy są składnikami blaszki jądrowej, które zapewniają strukturę otoczki jądrowej i mogą również oddziaływać z chromatyną. Lamin A i C są obecne w równych ilościach w laminie ssaków. Odgrywa ważną rolę w montażu jądrowym, organizacji chromatyny, błonie jądrowej i dynamice telomerów. Laminę A syntetyzuje się początkowo jako prelaminę A, która ulega kilku modyfikacjom w regionie końca karboksylowego, co umożliwia włączenie prelaminy A do otoczki jądrowej i jej późniejsze przetworzenie w dojrzałą laminę A. Rozszczepienie 15 reszt (aa 647-662) przez ZMPSTE24/FACE1 generuje końcowy produkt białkowy. W przeciwieństwie do dojrzałej lamin A, prelamin A gromadzi się jako dyskretne i zlokalizowane ogniska na obwodzie jądra. Prelamin-A/C może przyspieszać starzenie się komórek mięśni gładkich. Może zakłócać mitozę i indukować uszkodzenia DNA w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych (VSMC), prowadząc do niewydolności mitotycznej, niestabilności genomu i przedwczesnego starzenia się. Wiadomo, że mutacje w genie LMNA powodują dystrofię mięśniową Emery'ego-Dreifussa, która charakteryzuje się osłabieniem i zanikiem mięśni bez zaangażowania układu nerwowego. Niektóre mutacje zostały również powiązane z rodzinnym typem lipodystrofii charakteryzującym się utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w dolnych partiach ciała. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Casasola, A., et al. (2016). Nucleus 7(1); 84-102).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)