Kluczowe dokumenty
37094
Rapamycin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Sirolimus
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
Klucz InChI
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
informacje o genach
human ... FKBP1A(2280)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Electrochemical determination of rapamycin using boron-doped diamond electrode and differential pulse voltammetry (DPV) in human urine, serum, and blood samples
- Simultaneous determination of six immunosuppressants from whole blood samples by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) technique combined with modified QuEChERS method
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?