Key Documents
R8781
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor
Synonim(y):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine solution
About This Item
Polecane produkty
product name
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
pochodzenie biologiczne
Streptomyces hygroscopicus
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.56 hPa ( 20 °C)
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solution
temp. samozapłonu
301 °C
stężenie
2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM)
kolor
colorless to yellow
spektrum działania antybiotyku
fungi
yeast
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a supplement in mTeSR1 medium to culture induced pluripotent stem cell (iPSC) colonies for induction of autophagy signaling
- to treat the Drosophila S2 cells at 65-70% confluence,
- to measure protein synthesis
- to stimulate autophagy in ovarian cancer cells
Opakowanie
Inne uwagi
Rapamycin has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the Rapamycin probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.