Key Documents
R0395
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder, mTOR inhibitor
Synonim(y):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine, AY 22989, Sirolimus
About This Item
Polecane produkty
product name
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 2 mM
DMSO: soluble
spektrum działania antybiotyku
fungi
yeast
Tryb działania
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
Klucz InChI
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
informacje o genach
human ... FKBP1A(2280)
Opis ogólny
Zastosowanie
- to treat BV2 cells or BV2-LC3 cells for autophagy assay
- as an autophagy activator in the bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) transfected with lentivirus carrier of small interfering RNA for FOXO3 (siFOXO3) to study the effects of Forkhead Box O3 (FOXO3) on the autophagy of BM-MSCs
- to pre-incubate villi to inhibit the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Powiązane treści
Poznaj analizę szlaków białkowych, w tym przesiewanie bibliotek chemicznych i modulowanie szlaków za pomocą małych cząsteczek.
Poznaj analizę szlaków białkowych, w tym przesiewanie bibliotek chemicznych i modulowanie szlaków za pomocą małych cząsteczek.