342500
FK-506, Streptomyces sp.
Immunosuppressant that blocks T cell proliferation in vitro by inhibiting the generation of several lymphokines, especially IL-2.
Synonim(y):
FK-506, Streptomyces sp., Tacrolimus
opis
RTECS - KD4200000
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H]([C@@H]([C@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\C[C@@H](C[C@@H]([C@H]4O[C@]([C@@H](C[C@@H]4OC)C)(C(=O)C1=O)O)OC)C)/C)CC=C)O)C)\C(=C\C3C[C@H]([C@@H](CC3)O)OC)\C.O
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30?,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
Klucz InChI
NWJQLQGQZSIBAF-HZXKVGIDSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Immunosuppressant that blocks T cell proliferation
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
McCall, E., et al. 1996. Circ. Res. 79, 1110.
Raufman, J.P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 19877.
Rokaw, M.D., et al. 1996. Am. J. Physiol. 271, C194.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3