Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021546
Sigma-Aldrich
Anti-PPT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PPT-1, Anti-Palmitoyl-protein hydrolase 1, Anti-Palmitoyl-protein thioesterase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KFVMVKFLNDSIVDPVDSEWFGFYRSGQAKETIPLQETSLYTQDRLGLKEMDNAGQLVFLATEGDHLQLSEEWFY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPT1(5538)
Opis ogólny
Gen kodujący enzym depalmitoilacji, tioesterazę palmitoilo-białkową (PPT1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p32. Aminokwasy Ser115-His289-Asp233 tworzą triadę katalityczną w miejscu aktywnym białka. Mimo że PPT1 ulega ekspresji w różnych tkankach, niedostateczna ilość białka PPT1 wpływa na komórki nerwowe tylko w mózgu, korze móżdżku i siatkówce, wszystkie inne typy komórek pozostają stosunkowo nienaruszone.
Immunogen
Palmitoyl-protein thioesterase 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PPT1 antibody produced in rabbit has been used for immunofluorescence and western blotting studies. All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym tioesteraza palmitoilo-białkowa-1 (PPT1) katalizuje reakcję depalmitoilacji polegającą na usuwaniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych ze zmodyfikowanych reszt cysteinowych w białkach. Mutacja tego genu prowadzi do dziecięcej neuronalnej lipofuscynozy ceroidalnej (INCL), która jest autosomalnym zaburzeniem recesywnym, charakteryzującym się zanikiem mózgu, szarpnięciem mioklonicznym i zaburzeniami widzenia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75160
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yo Niida et al.
Brain & development, 38(7), 674-677 (2016-02-06)
Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (INCL) is an autosomal recessive disorder starting in infancy as early as 12-month-old, caused by PPT1 (palmitoyl-protein thioesterase 1) mutations, and characterized by progressive psychomotor deterioration, brain atrophy, myoclonic jerk and visual impairment. INCL can be
David C Cantu et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 19(7), 1281-1295 (2010-05-28)
Thioesterases (TEs) are classified into EC 3.1.2.1 through EC 3.1.2.27 based on their activities on different substrates, with many remaining unclassified (EC 3.1.2.-). Analysis of primary and tertiary structures of known TEs casts a new light on this enzyme group.
J J Bellizzi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(9), 4573-4578 (2000-04-26)
Mutations in palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1), a lysosomal enzyme that removes fatty acyl groups from cysteine residues in modified proteins, cause the fatal inherited neurodegenerative disorder infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. The accumulation of undigested substrates leads to the formation of
Laura Ahtiainen et al.
The Journal of comparative neurology, 455(3), 368-377 (2002-12-17)
Palmitoyl protein thioesterase 1 (PPT1) is a depalmitoylating enzyme whose deficiency leads to infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. The disease is characterized by early loss of vision and massive neuronal death. Although PPT1 is expressed in many tissues, a deficiency of
Enzo Scifo et al.
Data in brief, 4, 207-216 (2015-07-29)
Mutations in the CLN1 gene that encodes Palmitoyl protein thioesterase 1 (PPT1) or CLN1, cause Infantile NCL (INCL, MIM#256730). PPT1 removes long fatty acid chains such as palmitate from modified cysteine residues of proteins. The data shown here result from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA021546-100UL4061836315627
HPA021546-25UL4061842878659