Merck
SAB4200503
Sigma-Aldrich
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
enhanced validation
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-PSPC1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 1L4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym sekwencji w C-końcowym regionie mysiego PSPC1. Rodzina białek DBHS (Drosophila behavior, human splicing), składająca się również z NONO (nonPOU-domain-containing, octamer binding protein) i SFPQ (splicing factor, praline- and glutamine-rich). NONO, składnik paraspeckle 1 (PSPC1) i SFPQ są podstawowymi składnikami białkowymi paraspeckle. Te wielofunkcyjne białka jądrowe, w normalnych warunkach, krążą między nukleoplazmą, paraspeklami i nukleolem.
Paraspeckle component 1 (PSPC1) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 13q12.11. Kodowane białko należy do rodziny białek DBHS (Drosophila Behavior Human Splicing).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie mysiego PSPC1, sprzężony z KLH. 1 Odpowiednia sekwencja jest identyczna w szczurzym i ludzkim PSPC1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-PSPC1 wytwarzane u myszy było stosowane w immunohistochemii, immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Ponieważ komponent paraspeckle 1 (PSPC1) ma niższy sygnał nukleoplazmatyczny tła w różnych typach komórek w porównaniu z innymi członkami rodziny białek DBHS (Drosophila Behavior Human Splicing), jest on często używany jako marker paraspeckle. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w regulacji transkrypcji. Delecja genu wiąże się z utrudnionym rozwojem psychomotorycznym, hipotonią mięśniową, jednostronną mikroftalmią z opadaniem powieki, wrodzonymi wadami oczu i dysmorfią twarzy.
Zachowanie Drosophila, ludzkie białka splicingowe (DBHS) wiążą zarówno dwuniciowe, jak i jednoniciowe DNA i RNA oraz są zaangażowane w różne aspekty metabolizmu RNA i DNA, takie jak transkrypcja, przetwarzanie pre-mRNA 3′, terminacja transkrypcji i splicing mRNA. Białka DBHS regulują rytm okołodobowy i kancerogenezę. PSPC1 aktywuje transkrypcję, w której pośredniczy receptor androgenowy. PSPC1 tworzy heterodimer z NONO, który lokalizuje się do paraspekli w sposób zależny od polimerazy RNA II.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure of the heterodimer of human NONO and paraspeckle protein component 1 and analysis of its role in subnuclear body formation
Passon DM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(13), 4846-4850 (2012)
First-trimester euploid miscarriages analysed by array-CGH.
Viaggi CD
Journal of applied genetics, 54, 353-359 (2013)
Neat1 in hematopoietic stem cells
Fallik N, et al.
Oncotarget, 8(65), 109575-109575 (2017)
Noam Fallik et al.
Oncotarget, 8(65), 109575-109586 (2018-01-10)
Hematopoietic Stem Cells (HSCs) generate blood and immune cells through a hierarchical process of differentiation. Genes that regulate this process are of great interest for understanding normal and also malignant hematopoiesis. Surprisingly, however, very little is known about long-non-coding RNAs
Paraspeckles
Fox A H
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2 (2010)