Merck
SAB4200501
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SFPQ, mysie monoklonalne
clone FC23, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-SFPQ antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FC23, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFPQ(6421)
mouse ... Sfpq(71514)
rat ... Sfpq(252855)
Opis ogólny
Czynnik splicingowy bogaty w prolinę i glutaminę (SFPQ), znany również jako czynnik splicingowy związany z polipirymidyną (PSF), jest wielofunkcyjnym białkiem jądrowym. Jest ono kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1p34. Kodowane białko charakteryzuje się N-końcową domeną bogatą w glicynę, domeną bogatą w prolinę/glutaminę (P/Q), dwoma motywami rozpoznawania RNA (RRM) i regionem C-końcowym z dwoma sygnałami lokalizacji jądrowej.
Czynnik splicingowy, bogaty w pralinę i glutaminę (SFPQ), znany również jako PSF, jest członkiem rodziny białek DBHS(Drosophila behaviour, human splicing), składającej się również z PSPC1 (paraspeckle protein 1) i NONO (non-POU-domain-containing, octamer binding protein). Białka DBHS lokalizują się między nukleoplazmą, paraspeklami i jąderkiem. Monoklonalny anty-SFPQ (mysi izotyp IgG2a) pochodzi z hybrydomy FC23 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym sekwencji w C-końcowym regionie mysiego SFPQ, skoniugowanym z hemocyjaniną limpetową (KLH).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie mysiego SFPQ, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u szczura i człowieka.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-SFPQ produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik splicingowy bogaty w prolinę i glutaminę (SFPQ) wraz ze swoim partnerem wiążącym białko wiążące oktamer zawierające domenę non-POU (NONO/p54nrb), odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu RNA, splicingu RNA i regulacji transkrypcji. Ponadto białka te odgrywają również kluczową rolę w różnych rolach regulacyjnych, w tym w selektywnej retencji jądrowej wadliwych mRNA. SFPQ uczestniczy w represji transkrypcji poprzez rekrutację białek regulatora transkrypcji Sin3a i deacetylazy histonowej (HDAC).
Zachowanie Drosophila, ludzkie białka splicingowe (DBHS) są zaangażowane w kilka procesów biologicznych, takich jak regulacja rytmu okołodobowego, kancerogeneza i progresja raka. SFPQ aktywuje transkrypcję, w której pośredniczy receptor androgenowy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The t(1;9)(p34;q34) and t(8;12)(p11;q15) fuse pre-mRNA processing proteins SFPQ (PSF) and CPSF6 to ABL and FGFR1.
Hidalgo-Curtis C
Genes Chromosomes Cancer, 47, 379-385 (2008)
Arginine methylation and citrullination of splicing factor proline- and glutamine-rich (SFPQ/PSF) regulates its association with mRNA
Snijders AP
RNA, 21, 347-359 (2015)
Structure of the heterodimer of human NONO and paraspeckle protein component 1 and analysis of its role in subnuclear body formation
Passon DM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(13), 4846-4850 (2012)
Paraspeckles: nuclear bodies built on long noncoding RNA
Bond S and Fox AH
The Journal of Cell Biology, 186(5), 637-644 (2009)
PSPC1, NONO, and SFPQ are expressed in mouse Sertoli cells and may function as coregulators of androgen receptor-mediated transcription
Kuwahara S, et al.
Biology of Reproduction, 75(3), 352-359 (2006)