Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA054689
Sigma-Aldrich
Anty-SFPQ
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PPP1R140, PSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EEEMMIRQREMEEQMRRQREESYSRMGYMDPRERDMRMGGGGAMNMGDPYGSGGQKFPPLGGGGGI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFPQ(6421)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynnik splicingowy bogaty w prolinę i glutaminę (SFPQ), znany również jako czynnik splicingowy związany z polipirymidyną (PSF), jest wielofunkcyjnym białkiem jądrowym. Białko charakteryzuje się aminokońcową domeną bogatą w glicynę, domeną bogatą w prolinę/glutaminę, dwoma motywami rozpoznawania RNA (RRM) i regionem karboksykońcowym z dwoma sygnałami lokalizacji jądrowej. Gen SFPQ jest mapowany na ludzki chromosom 1p34.
Immunogen
czynnik splicingowy bogaty w prolinę/glutaminę
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik splicingowy bogaty w prolinę i glutaminę (SFPQ), wraz ze swoim partnerem wiążącym białko wiążące oktamer zawierające domenę non-POU (NONO/p54nrb), odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu RNA, splicingu RNA i regulacji transkrypcji. Dodatkowo, białka te odgrywają również rolę regulacyjną w selektywnej retencji jądrowej wadliwych mRNA. SFPQ uczestniczy w represji transkrypcji poprzez rekrutację białek regulatora transkrypcji Sin3a i deacetylazy histonowej (HDAC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST88748
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arginine methylation and citrullination of splicing factor proline-and glutamine-rich (SFPQ/PSF) regulates its association with mRNA
Ambrosius PS et al.
RNA (2015)
The t (1; 9)(p34; q34) and t (8; 12)(p11; q15) fuse pre-mRNA processing proteins SFPQ (PSF) and CPSF6 to ABL and FGFR1
Hidalgo-Curtis et al.
Genes Chromosomes Cancer, 379-385 (2008)