23-029-M
UbcH5a Protein, active, 50 µg
Active, full length, recombinant human UbcH5a. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D1, Ubiquitin-protein ligase D1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 1, UBC4/5 homolog, Stimulator of Fe transport (SFT), UbcH5, UBE2D1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2