Kluczowe dokumenty
SAB4200272
Sigma-Aldrich
Anti-Progerin antibody, Mouse monoclonal
clone 13A4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-Lamin A/C, Anti-PRO1, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HeLa cells overexpressing human progerin.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Progerin (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 13A4 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem. Laminy typu A, lamin A i lamin C są produktami pojedynczego genu LMNA, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Prelamin A, prekursor Lamin A, jest farnezylowany na końcu karboksylowym po syntezie, a ostatnie 18 aminokwasów, które zawierają grupę farnezylową, są usuwane przez metaloproteazę Zmpste24, tworząc dojrzałą laminę A. Gen LMNA koduje laminę typu A, laminę A/C.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-progerin wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w laminach A zostały powiązane z wieloma rzadkimi chorobami u ludzi, w tym dystrofią mięśniową, lipodystrofią, kardiomiopatią, neuropatią i zespołami progeroidalnymi (zwanymi łącznie laminopatiami) oraz z przedwczesnym starzeniem się (zespół progerii Hutchinsona-Gilforda). Lamininy A/C uczestniczą w utrzymaniu integralności jądrowej, modulacji ekspresji genów, proliferacji komórek i apoptozie.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hippocampal LMNA Gene Expression is Increased in Late-Stage Alzheimer?s Disease
Lopez IM, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 20(4) (2019)
Expression of Lamin A/C in early-stage breast cancer and its prognostic value
Alhudiri IM, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 174(3), 661-668 (2019)
Nuria Coll-Bonfill et al.
Proteomics, 20(5-6), e1800406-e1800406 (2019-12-14)
Hutchinson Gilford progeria syndrome (HGPS) is a devastating accelerated aging disease caused by LMNA gene mutation. The truncated lamin A protein produced "progerin" has a dominant toxic effect in cells, causing disruption of nuclear architecture and chromatin structure, genomic instability