Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA071469
Sigma-Aldrich
Anty-FOXI1
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FKHL10, FREAC6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TSHPLVTPGLSPEPSDKTGQNSLTFNSFSPLTNLSNHSGGGDWANPMPTNMLSYGGSVLSQFSPHFYNSVNTSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXI1(2299)
Opis ogólny
Białko skrzynki widełkowej I1a (FOXI1), znane również jako HNF-3 / homolog głowy widelca 3, jest aktywatorem transkrypcyjnym z motywem wiązania DNA i należy do rodziny skrzynek widełkowych (FOX). FOXI1 jest mapowany na ludzki chromosom 5q35.1.
Immunogen
skrzynka widełkowa I1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FOXI1 produkowane u królików zostało wykorzystane do wykrywania FOXI1 w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli przy użyciu techniki immunofluorescencji.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko skrzynki widełkowej I1a (FOXI1) reguluje funkcję wakuolarnych ATPaz w nabłonku endolimfatycznym ucha, najądrza i nerki. Interakcja FoxI1 z mikroRNA, miR-491-5p, wingless/integrated (wnt) i β-kateniną odgrywa ważną rolę w progresji raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST88645
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,2, zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
miR-491-5p, mediated by Foxi1, functions as a tumor suppressor by targeting Wnt3a/beta-catenin signaling in the development of gastric cancer
Sun R, et al.
Cell Death & Disease, 8(3), e2714-e2714 (2017)
The forkhead transcription factor Foxi1 is a master regulator of vacuolar H+-ATPase proton pump subunits in the inner ear, kidney and epididymis
Vidarsson H, et al.
PLoS ONE, 4(2), e4471-e4471 (2009)
A single-cell atlas of the airway epithelium reveals the CFTR-rich pulmonary ionocyte
Plasschaert LW, et al.
Nature, 560(7718), 377-381 (2018)
Exclusion of putative CATSPER2 and STRC gene deletion and FOXI1 gene mutations in a unique cohort with sensorineural deafness and male infertility from south India.
Jeffrey JM, et al.
Current Science, 114(12), 2538-2542 (2018)
African signatures of recent positive selection in human FOXI1
Moreno-Estrada A, et al.
BMC Evolutionary Biology, 10(1), 267-267 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA071469-25UL4061841135111
HPA071469-100UL4061837060939