MAB4417
Anti-Achaete Scute homolog 2 Antibody, clone 8F1
clone 8F1, from mouse
Synonim(y):
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASCL2(430)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Achaete Scute homolog 2 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1