MAB4418
Anti-Achaete Scute homolog 2 Antibody, clone 7E2
clone 7E2, from mouse
Synonim(y):
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASCL2(430)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChIP (Hatzis, P., et al., 2008).
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Achaete Scute homolog 2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1