05-1231
Anti-Progerin Antibody, clone 13A4
clone 13A4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
LMNA, CMD1A, LMNC, LMN1, LDP1, LFP, FPLD, FPL, EMD2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Komentarz do analizy
HeLa cells expressing human progerin
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1