Key Documents
SAB4200420
Anti-Lamin A, mature antibody, Mouse monoclonal
clone 4A4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C, Anti-Prelamin-A/C, Monoclonal Anti-Lamin A, mature antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie