Kluczowe dokumenty
HPA015719
Sigma-Aldrich
Anti-WNT7A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało WNT7A - Przeciwciało anty-WNT7A produkowane u królików, Przeciwciało Wnt7A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ILEENMKLECKCHGVSGSCTTKTCWTTLPQFRELGYVLKDKYNEAVHVEPVRASRNKRPTFLKIKKPLSYRKPMDTDLVYIEKSPNYCEEDPVTGSVGTQGRACNKTAPQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT7A(7476)
Opis ogólny
WNT7A jest białkiem należącym do rodziny genów wnt. Wady WNT7A prowadzą do zespołu Fuhrmanna i zespołu fokomelii Al-Awadi/Raas-Rothschild/Schinzel, które charakteryzują się aplazją/hipoplazją kończyn i dysplazją stawów u ludzi. Przeciwciało anty-WNT7A może być stosowane w macierzach białkowych i western blotting. Jest również przydatne w immunohistochemii. Królicze przeciwciało anty-WNT7A reaguje specyficznie z WNT7A.
Immunogen
Protein Wnt-7a precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72073
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liping Wang et al.
Cell death & disease, 11(1), 9-9 (2020-01-08)
Blood-brain barrier damage is a critical pathological feature of ischemic stroke. Oligodendrocyte precursor cells are involved in maintaining blood-brain barrier integrity during the development. However, whether oligodendrocyte precursor cell could sustain blood-brain barrier permeability during ischemic brain injury is unknown.
Wei Wang et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 46(1), 121-127 (2019-12-20)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an important reason to cause chronic wound healing or even amputation to patients. A common characteristic of T2DM is the presence of hyperglycemia. Autophagy, a cellular pathway which related to protein and organelle degradation
Xianhua Xu et al.
Translational cancer research, 9(8), 4666-4675 (2020-08-01)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most important cause of lung cancer death. Wnt7a is a known tumor suppressor gene which is often downregulated in NSCLC, and restoration of Wnt7a leads to decreased NSCLC cell proliferation. However, the biological
Young-Heon Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(12), 3639-3650 (2020-08-25)
Intestinal organoids have recently emerged as an in vitro model relevant to the gut system owing to their recapitulation of the native intestinal epithelium with crypt-villus architecture. However, it is unclear whether intestinal organoids reflect the physiology of the in
Imran Nawaz et al.
Oncotarget, 6(31), 31493-31507 (2015-09-16)
Epigenetic silencing of tumor suppressor genes (TSGs) by promoter methylation can be an early event in the multi-step process of carcinogenesis. Human chromosome 3 contains clusters of TSGs involved in many cancer types including nasopharyngeal carcinoma (NPC), the most common