Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA024372
Sigma-Aldrich
Anti-S100A8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CFAG, Anti-Calgranulin-A, Anti-Calprotectin L1L subunit, Anti-Cystic fibrosis antigen, Anti-Leukocyte L1 complex light chain, Anti-MRP-8, Anti-Migration inhibitory factor-related protein 8, Anti-P8, Anti-Protein S100-A8, Anti-S100 calcium-binding protein A8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
LTELEKALNSIIDVYHKYSLIKGNFHAVYRDDLKKLLETECPQYIRKKGADVWFKELDINTDGAVNFQEFLILVIKM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A8(6279)
Opis ogólny
Gen S100A8 (S100 białko wiążące wapń A8) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1q21. Jest to małe białko wiążące wapń, które ulega silnej ekspresji w neutrofilach. W obecności stymulacji komórkowej ulega również ekspresji w monocytach, makrofagach, płytkach krwi oraz komórkach nabłonka i śródbłonka. Białko S100A8 występuje zarówno jako homodimer, jak i heterodimer (S100A8/A9). Białko ma dwa motywy EF-hand i jedno miejsce wiązania Ca2+ o wysokim powinowactwie. S100A8 jest również określane jako białko związane z mieloidami 8 (MRP8) lub kalgranulina A.
Immunogen
Protein S100-A8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-S100A8 antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry and immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
S100A8 (białko A8 wiążące wapń S100) jest obecne głównie w miejscu zapalenia lub w surowicy podczas ostrego i przewlekłego zapalenia. Odpowiada za rekrutację, przyłączanie i uwalnianie neutrofili ze szpiku kostnego. S100A8 jest wymagany do wysyłania neutrofili do miejsca zapalenia w obecności infekcji bakteryjnej, lipopolisacharydu i kryształów moczanu monosodowego. Bierze również udział w przyłączaniu granulocytów i monocytów do śródbłonka, a także w ich transporcie przez komórki śródbłonka. Heterodimer S100A8/A9 indukuje migrację monocytów i wydzielanie cytokin. W obecności malarii falciparum, wysokie poziomy S100A8 są obecne we krwi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70709
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriella Béke et al.
Frontiers in immunology, 9, 424-424 (2018-03-21)
The immunological barrier of the healthy skin is considered to be unified on the whole body surface-however, recent indirect findings have challenged this dogma since microbial and chemical milieu (e.g., sebum, sweat, and pH) exhibit remarkable differences on topographically distinct
Up-regulated S100 calcium binding protein A8 in Plasmodium-infected patients correlates with CD4(+)CD25(+)Foxp3 regulatory T cell generation.
Kim TS, et al.
Malaria Journal, 14, 385-385 (2015)
mRNA Expression of S100A8 as a Prognostic Marker for Progression of Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer.
Ha YS, et al.
Korean Journal of Urology, 51, 15-20 (2010)
Secretion of S100A8, S100A9, and S100A12 by Neutrophils Involves Reactive Oxygen Species and Potassium Efflux.
Tardif MR, et al.
Journal of immunology research, 296149-296149 (2015)
Zhiwei Sun et al.
Cell death & disease, 11(8), 650-650 (2020-08-20)
Metastasis is the main cause of failure of cancer treatment. Metastatic colonization is regarded the most rate-limiting step of metastasis and is subjected to regulation by a plethora of biological factors and processes. On one hand, regulation of metastatic colonization