MABN869
Anti-DARPP-32 Antibody, clone 9B6.1
clone 9B6.1, from mouse
Synonim(y):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, DARPP-32, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9B6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R1B(84152)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected DARPP-32 in human cerebral cortex and human testis tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DARPP-32 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1