AB10518
Anti-DARPP-32 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, dopamine and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein 32, dopamine and cAMP regulated phosphoprotein, protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotei
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, rhesus macaque
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ppp1R1B(19049)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neurotransmitters & Receptors
Ion Channels & Transporters
Immunoprecipitaion Analysis: 10 µg of this antibody from a previous lot immunoprecipitated DARPP-32 from rat brain RIPA lysate.
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DARPP-32 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1