Kluczowe dokumenty
HPA027043
Sigma-Aldrich
Anti-VANGL2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1215, Anti-LPP1, Anti-LTAP, Anti-MGC119403, Anti-MGC119404, Anti-PAL, Anti-PHM, Anti-STB1, Anti-STBM, Anti-STBM1, Anti-vang-like 2 (van gogh, Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QLQPQFTLKVVRSTDGASRFYNVGHLSIQRVAVWILEKYYHDFPVYNPALLNLPKSVLAKKVSGFKVYSLGEENSTNNSTGQSRAVIAAAARRRDNSHNEYYYEEAEHERRV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VANGL2(57216)
Opis ogólny
VANGL planar cell polarity protein 2 (VANGL2), znane również jako Van-Gogh-like 2, ma cztery domeny transbłonowe. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q23.2.
Immunogen
vang-like 2 (van gogh, Drosophila) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii i Western blot wobec setek normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko 2 planarnej polarności komórek VANGL (VANGL2) odgrywa ważną rolę w szlaku planarnej polarności komórek. Białko to jest częścią niekanonicznego szlaku WNT. Jego aktywacja hamuje kanoniczny szlak WNT. VANGL2 moduluje zbiorową migrację i inwazję ludzkich komórek włókniakomięsaka. Mutacje w tym białku są związane z poronieniami i wadami cewy nerwowej u płodów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73148
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epigenome-Wide Association Study of Tic
Disorders
Twin Research and Human Genetics : The Official Journal of the International Society for Twin Studies (2015)
Asymmetry of VANGL2 in migrating lymphocytes as a tool to monitor activity of the mammalian WNT/planar cell polarity pathway
Marketa Kaucka
Cell communication and signaling : CCS, 13 (2015)
Planar Cell Polarity (PCP) Protein Vangl2 Regulates Ectoplasmic Specialization Dynamics via Its Effects on Actin Microfilaments in the Testes of Male Rats
Haiqi C
Endocrine Journal, 2140-2159 (2016)
Dynamics of planar cell polarity protein Vangl2 in the mouse oviduct epithelium
Dongbo Shi
Mechanisms of Development, 78-89 (2016)
Promoter methylation and expression of the VANGL2 gene in the myocardium of pediatric patients with tetralogy of fallot.
Yuan Y
Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology, 100(12) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA027043-100UL4061837127533
HPA027043-25UL4061842852833