SAB5500041
Anti-CD15 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP159, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP159, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:200
immunohistochemistry: 1:50
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT4(2526)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD15 (3-fukozylo-N-acetylo-laktozamina) jest węglowodanową cząsteczką adhezyjną ulegającą ekspresji w większości krążących granulocytów i monocytów, niektórych komórkach nabłonkowych i jest nieobecna w normalnych limfocytach. Ulega również ekspresji w komórkach Reed-Sternberga w chorobie Hodgkina, chłoniakach z komórek T, w tym grzybicy grzybiastej, niektórych białaczkach i niektórych gruczolakorakach.
Immunogen
Lewis-X oczyszczony z komórek U937.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5500041-100UL | 4061837833212 |