Kluczowe dokumenty
MABS831
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw kinazie PI3, przeciwciało p85, przeciwciało N-SH3, klon 1D5.1
clone 1D5.1, from mouse
Synonim(y):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha, PI3-kinase subunit p85-alpha, PI3K regulatory subuni
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3R1(5295)
Opis ogólny
Podjednostka regulatorowa 3-kinazy fosfatydyloinozytolu alfa (UniProt: P27986; znana również jako podjednostka regulatorowa 85 kDa kinazy fosfatydyloinozytolowej alfa, podjednostka regulatorowa PI3-kinazy alfa, podjednostka regulatorowa PtdIns-3-kinazy p85-alfa, podjednostka PI3-kinazy p85-alfa, podjednostka regulatorowa PI3K alfa, podjednostka regulatorowa PtdIns-3-kinazy alfa) jest kodowana przez gen PIK3R1 (znany również jako GRB1) (Gene ID: 5295) u człowieka. Podjednostka regulatorowa PI3K alfa katalizuje fosforylację pierścienia inozytolowego PI(4,5)P2 w pozycji 3 w celu wytworzenia PI(3,4,5)P3, silnego drugiego przekaźnika, który pośredniczy w sygnalizacji przetrwania i działaniu insuliny. Kinaza PI3 jest heterodimerycznym kompleksem składającym się z podjednostki regulatorowej 85 kDa i podjednostki katalitycznej 110 kDa. Po związaniu ligandu, fosforylacja tyrozyny receptorów czynnika wzrostu tworzy miejsca dokowania dla wiązania p85 (poprzez jego domeny SH2) i działa jako adapter, pośrednicząc w przyłączaniu jednostki katalitycznej p110 do błony plazmatycznej. Kinaza PI3 alfa odgrywa rolę w stymulowanym insuliną wzroście wychwytu glukozy i syntezy glikogenu w tkankach wrażliwych na insulinę. Wiadomo, że mutacje w genie PIK3R1 są związane z insulinoopornością.
Specyficzność
Klon 1D5.1 wykrywa podjednostkę p85 ludzkiej i mysiej kinazy PI-3 alfa. Celuje w epitop w obrębie 77 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 77 aminokwasom z N-końcowego regionu podjednostki regulatorowej p85 ludzkiej PI 3-kinazy alfa.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło kinazę PI3, p85, N-SH3 w 10 µg lizatu tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Anti-PI3 Kinase, p85, N-SH3, klon 1D5.1, nr kat. MABS831, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzką i mysią podjednostkę p85 kinazy PI3. Zostało ono przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 L1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 Kinase, p85, N-SH3 in 10 µg of NIH/3T3 L1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~85 kDa; obliczono 83,60 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1