Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SHANK3 antibody produced in mouse
clone S72-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Prosap2, Anti-SHANK3, S69-46, Anti-Shank3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S72-16, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 190 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Specyficzność
Wykrywa ~190 kDa. Brak reaktywności krzyżowej z Shank1 lub Shank2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd o aminokwasach 840-857 szczurzego Shank3, numer akcesyjny Q9JLU4
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meghan Kerrisk Campbell et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(23), 5289-5301 (2018-05-08)
Mutations or altered protein levels of SHANK3 are implicated in neurodevelopmental disorders such as Phelan-McDermid syndrome, autism spectrum disorders, and schizophrenia (Guilmatre et al., 2014). Loss of SHANK3 in mouse models results in decreased synapse density and reduction in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5200047-100UG4061838058751