AV48046
Anti-YWHAZ antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-KCIP-1, Anti-MGC111427, Anti-MGC126532, Anti-MGC138156, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, horse, rabbit, human, guinea pig, dog, bovine, sheep
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YWHAZ(7534)
Opis ogólny
Rabbit Anti-YWHAZ antibody recognizes chicken, bovine, pig, human, mouse, rat, and canine YWHAZ.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.