Kluczowe dokumenty
SAB5701061
Sigma-Aldrich
Anty-SDHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.13 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDHA(6389)
Opis ogólny
Gen ten koduje główną podjednostkę katalityczną oksydoreduktazy bursztynian-ubichinon, kompleksu mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Kompleks ten składa się z czterech kodowanych jądrowo podjednostek i jest zlokalizowany w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Mutacje w tym genie są związane z formą niedoboru mitochondrialnego łańcucha oddechowego znaną jako zespół Leigha. Pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 3q29. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SDHA
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701061-100UL4065267660356