MAK561
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności SDH
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
Poziom jakości
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
neurological disorders
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoce czuły, prosty i wydajny test do pomiaru stężenia dehydrogenazy bursztynianowej (SDH).
- Kalkulator pomocniczy obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych.
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)