Key Documents
10128023001
Roche
NADH
Grade II, disodium salt
Synonim(y):
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt hydrate, β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
amorphous powder
masa cząsteczkowa
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
protect from light
λmaks.
260 and 340 nm
Warunki transportu
wet ice
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Opakowanie
Jakość
Organic solvents: <4% (GC)
Charakterystyka techniczna
Formula: C21H27N7O14P2Na2
pH value in water: 7.5 ± 0.5 (100 mg/ml)
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Storage conditions (working solution): 10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADH after 4 weeks at 2 to 8 °C
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1