Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021451
Sigma-Aldrich
Anti-SLC16A3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MCT 3, Anti-MCT 4, Anti-Monocarboxylate transporter 3, Anti-Monocarboxylate transporter 4, Anti-Solute carrier family 16 member 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AEEEKLHKPPADSGVDLREVEHFLKAEPEKNGEVVHTPETSV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A3(9123)
Opis ogólny
Gen SLC16A3 (solute carrier family 16 member 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q25.3. Należy do rodziny SLC16A i jest białkiem transmembranowym. SLC16A3 ulega ekspresji w jądrach, jelicie cienkim, płucach, mózgu, sercu, nerkach i śledzionie. SLC16A3 jest powszechnie określany jako MCT4 (transporter monokarboksylanu 4).
Immunogen
Monocarboxylate transporter 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC16A3 produkowane u królików zostało użyte w: immunohistochemii, cytometrii przepływowej i mikroskopii konfokalnej immunofluorescencyjnej (IF) do barwienia ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEC) - krótkiej spinki do włosów RNA (shRNA) skierowanej przeciwko komórkom TP53 (shp53 (shp53) -V5-TMPRSS11B.
Działania biochem./fizjol.
MCT (transportery monokarboksylanów) są ważne dla transportu mleczanu i innych monokarboksylanów przez błonę komórkową. MCT4/SLC16A3 (solute carrier family 16 member 3) bierze udział w transporcie kwasu γ-hydroksymasłowego i L-mleczanu. SLC16A3 jest regulowany w górę w potrójnie negatywnym raku piersi. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie pH, wydzielanie mleczanu i nieutleniający metabolizm glukozy w komórkach nowotworowych. W podobny sposób androgeny indukują metabolizm glikolityczny i eksport mleczanu w komórkach raka prostaty poprzez regulację ekspresji SLC16A3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75671
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franziska Baenke et al.
The Journal of pathology, 237(2), 152-165 (2015-05-13)
Metabolic reprogramming in cancer enhances macromolecule biosynthesis and supports cell survival. Oncogenic drivers affect metabolism by altering distinct metabolic processes and render cancer cells sensitive to perturbations of the metabolic network. This study aimed to identify selective metabolic dependencies in
Chantale Farah et al.
Biomedicines, 10(3) (2022-03-26)
A vast majority of BRAF V600E mutated melanoma patients will develop resistance to combined BRAF/MEK inhibition after initial clinical response. Resistance to targeted therapy is described to be accompanied by specific metabolic changes in melanoma. The aim of this work
J Doyen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(1), 54-61 (2014-07-25)
(18)Fluor-deoxy-glucose PET-scanning of glycolytic metabolism is being used for staging in many tumors however its impact on prognosis has never been studied in breast cancer. Glycolytic and hypoxic markers: glucose transporter (GLUT1), carbonic anhydrase IX (CAIX), monocarboxylate transporter 1 and
Chantale Farah et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
There is currently no consensus to determine which advanced melanoma patients will benefit from immunotherapy, highlighting the critical need to identify early-response biomarkers to immune checkpoint inhibitors. The aim of this work was to evaluate in vivo metabolic spectroscopy using
Kati-Sisko Vellonen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 39(4), 241-247 (2009-12-29)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are transmembrane proteins capable of transferring lactate and other endogenous and exogenous monocarboxylates across the cell membrane. The aim of the present study was to assess the expression and transporter role of human MCT1, MCT3 and MCT4
Produkty
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA021451-25UL4061842878307
HPA021451-100UL4061837139512