Kluczowe dokumenty
AV32388
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, dog, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
Opis ogólny
SIRT3 jest mitochondrialną deacetylazą sirtuiny, która moduluje termogenezę w komórkach brunatnej tkanki tłuszczowej. Badania wykazały również, że SIRT3 reguluje acetylację lizyny mitochondrialnej.
Przeciwciało Rabbit Anti-SIRT3 (AB2) rozpoznaje SIRT3 zebrafish, królika, człowieka, szczura, psa i myszy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SIRT3
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-SIRT3 (AB2) może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
SIRT3 jest członkiem rodziny białek sirtuin, homologów drożdżowego białka Sir2. Członkowie rodziny sirtuin charakteryzują się domeną rdzeniową sirtuiny i są podzieleni na cztery klasy. Funkcje ludzkich sirtuin nie zostały jeszcze określone; wiadomo jednak, że białka sirtuin drożdży regulują epigenetyczne wyciszanie genów i hamują rekombinację rDNA. Badania sugerują, że ludzkie sirtuiny mogą funkcjonować jako wewnątrzkomórkowe białka regulatorowe z aktywnością mono-ADP-rybozylotransferazy. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy I rodziny sirtuin.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SGIPDFRSPGSGLYSNLQQYDLPYPEAIFELPFFFHNPKPFFTLAKELYP
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David B Lombard et al.
Molecular and cellular biology, 27(24), 8807-8814 (2007-10-10)
Homologs of the Saccharomyces cerevisiae Sir2 protein, sirtuins, promote longevity in many organisms. Studies of the sirtuin SIRT3 have so far been limited to cell culture systems. Here, we investigate the localization and function of SIRT3 in vivo. We show
Tong Shi et al.
The Journal of biological chemistry, 280(14), 13560-13567 (2005-01-18)
SIRT3 is one of the seven mammalian sirtuin homologs of the yeast Sir2 gene, which mediates the effect of caloric restriction on life span extension in yeast and Caenorhabditis elegans. Because adipose tissue is essential in energy homeostasis and also