Merck
HPA005525
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-72 kDa ICln-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Jak-binding protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Protein arginine N-methyltransferase 5 antibody produced in rabbit, Anti-SKB1Hs antibody produced in rabbit, Anti-Shk1 kinase-binding protein 1 homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LLDRVPEEEKDTNVQVLMVLGAGRGPLVNASLRAAKQADRRIKLYAVEKNPNAVVTLENWQFEEWGSQVTVVSSDMREWVAPEKADIIVSELLGSFADNELSPECLDGAQHF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT5(10419)
Opis ogólny
PRMT5 (protein arginine methyltransferase 5) należy do rodziny metylotransferaz białkowych. Jest ludzkim homologiem białek Schizosaccaromyces pombe Skb1 (Shk1 kinase-binding protein 1) i Saccharomyces cerevisiae HSL7 (histone synthetic lethal 7). Gen ten zlokalizowany jest na chromosomie 14q11.2-21. Zawiera motyw charakterystyczny dla rodziny metylotransferaz argininowych (PRMT), które są zależne od S-adenozylo-L-metioniny. Białko to jest metylotransferazą argininy typu II. Ulega ono głównie ekspresji w cytoplazmie.
Immunogen
Protein arginine N-methyltransferase 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PRMT5 antibody is suitable for immunoprecipitation and ChIP (chromatin immunoprecipitation).
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PRMT5 (protein arginine methyltransferase 5) tworzy monometyloargininę lub symetryczną dimetyloargininę (MMA/sDMA) poprzez metylowanie izolowanych reszt argininy lub reszt argininy znajdujących się w motywach bogatych w glicynę i argininę (GAR). Ponieważ stanowi część różnych kompleksów białkowych, odgrywa istotną rolę w wielu procesach komórkowych. Reguluje przebudowę chromatyny, prowadząc do aktywacji lub represji genów. Proliferacja i przeżywalność komórek jest regulowana przez PRMT5 poprzez szlak kinazy regulowanej sygnałem pozakomórkowym (ERK). Metyluje CRAF (c-Rapidly Accelerated Fibrosarcoma) i BRAF (b-Rapidly Accelerated Fibrosarcoma), które z kolei fosforylują białko ERK. Metyluje białko rybosomalne S10 (RPS10) w resztach Arg (158) i Arg (160). RPS10 z kolei reguluje montaż rybosomów, proliferację komórek i syntezę białek. Dlatego PRMT5 jest zaangażowany w nowotworzenie poprzez regulację proliferacji komórek. PRMT5 jest również związany ze stanem zapalnym i powiązanymi chorobami, takimi jak miażdżyca, poprzez regulację HOXA9, który pełni funkcję prozapalną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70548
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusuke Amano et al.
Pathology international, 68(6), 359-366 (2018-04-01)
Protein arginine methyltransferases (PRMT) 5, a member of type II arginine methyltransferases, catalyzes the symmetrical dimethylation of arginine residues on histone and non-histone substrates. Although the overexpression of PRMT5 has been reported in various cancers, its role in oral squamous
Pedro Andreu-Pérez et al.
Science signaling, 4(190), ra58-ra58 (2011-09-16)
The RAS to extracellular signal-regulated kinase (ERK) signal transduction cascade is crucial to cell proliferation, differentiation, and survival. Although numerous growth factors activate the RAS-ERK pathway, they can have different effects on the amplitude and duration of the ERK signal
Yun Teng et al.
Cancer research, 67(21), 10491-10500 (2007-11-03)
AS1411 is a quadruplex-forming oligonucleotide aptamer that targets nucleolin. It is currently in clinical trials as a treatment for various cancers. We have proposed that AS1411 inhibits cancer cell proliferation by affecting the activities of certain nucleolin-containing complexes. Here, we
Jinqi Ren et al.
The Journal of biological chemistry, 285(17), 12695-12705 (2010-02-18)
Modulation of ribosomal assembly is a fine tuning mechanism for cell number and organ size control. Many ribosomal proteins undergo post-translational modification, but their exact roles remain elusive. Here, we report that ribosomal protein s10 (RPS10) is a novel substrate
B P Pollack et al.
The Journal of biological chemistry, 274(44), 31531-31542 (1999-10-26)
To expand our understanding of the role of Jak2 in cellular signaling, we used the yeast two-hybrid system to identify Jak2-interacting proteins. One of the clones identified represents a human homologue of the Schizosaccaromyces pombe Shk1 kinase-binding protein 1, Skb1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005525-100UL4061836319779
HPA005525-25UL4061842769117