Kluczowe dokumenty
SAB5701258
Sigma-Aldrich
Anty-PRMT5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT5(10419)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym należący do rodziny metylotransferaz. Kodowane białko katalizuje przeniesienie grup metylowych na aminokwas argininę w białkach docelowych, które obejmują histony, czynniki wydłużania transkrypcji i supresor nowotworu p53. Gen ten odgrywa rolę w kilku procesach komórkowych, w tym regulacji transkrypcji i montażu małych jądrowych rybonukleoprotein. Pseudogen tego genu został zdefiniowany na chromosomie 4. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PRMT5.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701258-100UL4065267664354