Merck
SAB4200508
Sigma-Aldrich
Anti-ARG1 antibody, Mouse monoclonal
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-arginase-1, Anti-liver-type arginase, Anti-type I arginase, Monoclonal Anti-ARG1 antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ARG1-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat or mouse liver.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARG1(383)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-ARG1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy ARG1-3 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem. Gen arginazy (ARG)1, koduje izoformę typu I arginazy. ARG1 jest enzymem cytozolowym ulegającym ekspresji głównie w wątrobie jako składnik cyklu mocznikowego.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w N-końcowym regionie ludzkiego ARG1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się o 3 aminokwasy w mysim ARG1 i o 4 aminokwasy w szczurzym ARG1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ARG1 wyprodukowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Arginaza hydrolizuje argininę do ornityny i mocznika. Arginaza ma związek z wieloma procesami chorobowymi, w tym chorobami naczyniowymi, chorobami płuc, chorobami zakaźnymi, dysfunkcją komórek odpornościowych i nowotworami. Dziedziczny niedobór enzymu ARG1 skutkuje argininemią, autosomalnym recesywnym zaburzeniem charakteryzującym się hiperamonemią.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arginase: a critical regulator of nitric oxide synthesis and vascular function
Durante W, et al.
Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology, 34(9), 906-911 (2007)
Arginase Deficiency (Argininemia) (2018)
Molecular regulation of urea cycle function by the liver glucocorticoid receptor
Okun JG, et al.
Molecular Metabolism, 4(10), 732-740 (2015)
Jacob Ø Rasmussen et al.
Oncology reports, 32(4), 1447-1450 (2014-07-23)
A 71-year-old female with a known history of primary hepatic neuroendocrine carcinoma, presented with a visual defect, proptosis and restricted eye movements of the right eye. Biopsies from the orbit and from the primary hepatic neuroendocrine carcinoma showed similar morphological
Rodrigo A Fraga-Silva et al.
The journal of sexual medicine, 11(5), 1173-1181 (2014-03-13)
Hypercholesterolemia is a prevalent risk factor for the development of erectile dysfunction (ED), mostly due to an increase in oxidative stress and impaired nitric oxide (NO) bioavailability within the penis. Arginase is an enzyme that shares the common substrate L-arginine