About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRC1(4360)
Opis ogólny
Rozpoznawanie złożonych struktur węglowodanowych na glikoproteinach jest ważną częścią kilku procesów biologicznych, w tym rozpoznawania komórek, obrotu glikoproteinami w surowicy i neutralizacji patogenów. Białko kodowane przez ten gen jest receptorem błonowym typu I, który pośredniczy w endocytozie glikoprotein przez makrofagi. Wykazano, że białko to wiąże struktury o wysokiej zawartości mannozy na powierzchni potencjalnie patogennych wirusów, bakterii i grzybów, dzięki czemu mogą one zostać zneutralizowane przez pochłanianie fagocytarne.[dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego receptora mannozy/CD206
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700929-100UL | 4065267659039 |